Learn More
Metilamina, extra puro, solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10592901 2.5 L 2.50 LT
10687282 1 L 1 LT
10782564 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10592901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126230025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-89-5
Fórmula molecular CH5N
Peso molecular (g/mol) 31.06
Clave InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metanamina
SMILES CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylamine
Punto de fusión -38.0°C
Densidad 0.9000 g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación -15°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NH2
Índice de refracción 1.3650 to 1.3700
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 32
Índice Merck 15, 6088
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.06
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine, 40 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.