Learn More
Metilamina-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylamine-D3 |
| CAS | 5581-55-5 |
| Fórmula molecular | C D3 H2 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methan-d3-amine (9CI), Methyl-d3-amine (6CI','7CI','8CI), (Trideuteromethyl)amine, Methylamine-d3, Methylamine-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | trideuteriometanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 34.0756 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.061 |