Learn More
Metilamina (33% en EtOH), TRC
Código de producto. 30481309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30481309 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30481309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33093350ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanamine
CAS 74-89-5
Fórmula molecular C H5 N
Cantidad 50 mL
Sinónimo Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMILES NC
Nombre IUPAC metanamina
Peso molecular (g/mol) 31.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.0422
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 %