Learn More
Metilamina (33% en EtOH), TRC
Código de producto. 30467140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
30467140 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30467140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330933250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanamine
CAS 74-89-5
Fórmula molecular C H5 N
Cantidad 250 mL
Sinónimo Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMILES NC
Nombre IUPAC metanamina
Peso molecular (g/mol) 31.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.0422
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 %