Learn More
Metil2-(4-metilfenilsulfonamido)acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate |
| CAS | 2645-02-5 |
| Fórmula molecular | C10H13NO4S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-3-5-9(6-4-8)16(13,14)11-7-10(12)15-2/h3-6,11H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0565 |