Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metilo, puro, grado indicador
Código de producto. 10219183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219183 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10193720 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10170030 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219183 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    57.65€ / 25 g
    Ahorro 10.15€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-11-7
Fórmula molecular C14H15N3
Peso molecular (g/mol) 225.30
Número MDL MFCD00008308
Clave InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-4-fenildiazenilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Yellow
Punto de fusión 111.0°C to 117.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 3% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Información de solubilidad Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Yellow, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.