Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo metilo, indicador
Código de producto. 11414647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414647 100 g 100 g
11404647 25 g 25 g
11424647 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414647 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21145.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.83€
    51.65€ / 100 g
    Ahorro 11.18€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El amarillo de metilo se usa como indicador de pH. Es un indicador de base ácido que cambia de color; pasa de rojo con un pH inferior a 2,9 a amarillo con uno superior a 4,0, y viceversa. El uso típico es en la valoración de una base débil con un ácido fuerte.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Intervalo de transición: de pH de 2,9 (rojo) a pH de 4,0 (amarillo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-11-7
Fórmula molecular C14H15N3
Peso molecular (g/mol) 225.30
Número MDL MFCD00008308
Clave InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Yellow
Nombre de nota indicator
Punto de fusión 110°C to 112°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 746016
Índice Merck 14,3229
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in alcohol.
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-(2-fenildiazen-1-il)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.3