Learn More
metil viológeno hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358030 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10114860 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10358030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227320010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1910-42-5 | C12H14Cl2N2 | 257.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1910-42-5
Fórmula molecular C12H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 257.16
Número MDL MFCD00150001
Clave InChI FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Paraquat, dichloride
PubChem CID 15938
ChEBI CHEBI:28786
Nombre IUPAC 1-metil-4-(1-metilpiridina-1-ium-4-il)piridina-1-ium; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Viologen hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble in water.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.15
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Color Beige o marrón a rosa
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Viologen hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.