Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de metilo 2B, puro, grado indicador
Código de producto. 10125050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125050 500 g Frasco de vidrio 500 g
10073120 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10125050
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228375000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-87-3
Fórmula molecular C24H28ClN3
Número MDL MFCD00012568
Sinónimo Basic Violet 1, C.I. 42535
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl violet 2B
Punto de fusión 137.0°C
Índice de absorción 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 75% min. (on dry substance)
Color Verde
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.