Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de metilo 2B, puro, grado indicador
Código de producto. 10073120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073120 100 g Frasco de vidrio 100 g
10125050 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073120 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228371000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-87-3
Fórmula molecular C24H28ClN3
Número MDL MFCD00012568
Sinónimo Basic Violet 1, C.I. 42535
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl violet 2B
Punto de fusión 137.0°C
Índice de absorción 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 75% min. (on dry substance)
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.