Learn More
Violeta de metilo 2B, puro, C.I.42535, Fisher Chemical
Código de producto. 10508820 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
10508820 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 10508820
Marca: Fisher Chemical M/5345/45
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 137°C
CAS 8004-87-3
Fórmula molecular C24H28ClN3
Número MDL 12568
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Violet 2B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.