Learn More
Violeta de metilo 2B, puro, certificado
Código de producto. 10249550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249550 25 g Frasco de vidrio 25 g
10712464 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10025443 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415070250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS:8004-87-3|C2H28ClN3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-87-3
Fórmula molecular C24H28ClN3
Número MDL MFCD00012568
Sinónimo Basic Violet 1, C.I. 42535
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Violet 2B
Punto de fusión 137.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.06 to 1.19
Contenido de tinte 75% min.
Beilstein 13, 755
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 583 to 587nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación