Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de metilo 2B
Código de producto. 11420143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420143 250 g 250 g
11410143 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420143 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12159.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8004-87-3 | C24H27N3·HCl
Methyl violet 2B is a biological stain that is commonly used at a pH between 0 and 1.6. It is certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton?s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb?s amyloid stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El violeta de metilo 2B es una tinción biológica que se usa comúnmente a un pH entre 0 y 1,6. Está certificada para su uso en la tinción triple Flemming con yodo para los cromosomas; técnica de yodo y violeta de Newton para la cromatina y los nucléolos; tinción amiloide de Lieb.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: pH 0,0 (amarillo) a pH 1,6 (azul)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-87-3
Fórmula molecular C24H27N3·HCl
Número MDL MFCD00012568
Sinónimo Basic Violet 1; C.I. 42535
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Violet 2B
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.96
Olor Odorless
Cantidad 250 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Violet 2B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet 1