Learn More
Morado de metilo, solución acuosa al 0,02 % p/v, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Violet |
| CAS | 8004-87-3 |
| Concentración | 0.02% w/v aq. soln. |
| Fórmula molecular | C24H27N3·HCl |
| Número MDL | MFCD00001656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.96 |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |