Learn More
Metilo vinilo sulfona, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678211 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10311244 1 g Frasco de vidrio 1 g
10055773 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10678211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306730100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-02-2
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00007567
Clave InChI WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vinyl sulfone
Nombre de nota Stabilized
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHSO2CH3
Índice de refracción 1.4610 to 1.4630
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.21
Sinónimo methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
Nombre IUPAC 1-metilsulfonileteno
Estabilizante 150ppm 4-tert.-butylpenol
PubChem CID 19354
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido