Learn More
Sulfona vinílica de metilo, 95 %, estabilizado con 200 ppm de 4-terc-butilfenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381307 5 g 5 g
11371307 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01519.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-02-2
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00007567
Clave InChI WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
PubChem CID 19354
Nombre IUPAC 1-metilsulfonileteno
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vinyl sulfone
Nombre de nota stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol
Densidad 1.212
Punto de ebullición 115°C to 117°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C (228°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 878198
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.15
Porcentaje de pureza 95%