Learn More
Metil vinil cetona, téc. 90 %, estabilizada con hidroquinona al 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441890 25 mL 25 ml
11451890 100 mL 100 ml
11461890 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11441890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11910.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-94-4
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00008777
Clave InChI FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
Nombre IUPAC But-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vinyl ketone
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 32°C to 34°C (60 mmHg)
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Índice de refracción 1.412
Cantidad 25 mL
Número UN UN1251
Beilstein 506021
Índice Merck 14,6134
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquida