Learn More
Metilvinilcetona, 94%, estabilizada
Código de producto. 11944821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2.50 litro
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944821 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
10552331 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
16221612 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10418290 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11944821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128000025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-94-4 , 75-05-8 , 64-19-7 , 123-31-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00008777
Clave InChI FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
Nombre IUPAC But-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Vinyl Ketone
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.8640g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 95%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal H2C=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 2.5 L
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Gravedad específica 0.864
Estabilizante 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza ca. 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RU– Solo para uso en investigación