Learn More
Vainillato de metilo, TRC
Código de producto. 30464975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464975 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30464975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3384901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Vanillate
CAS 3943-74-6
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3-metoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579