Learn More
Methyl vanillate, MedChemExpress
Código de producto. 16421969
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421969 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16421969 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75342
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vanillate
CAS 3943-74-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 1.67 mg/mL (9.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C(C=C1)=CC(OC)=C1O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation