Learn More
Vainillato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10310214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10310214 100 g Frasco de vidrio 100 g
10136130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10002050 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10310214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160301000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3943-74-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00008438
Clave InChI BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3-metoxibenzoato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vanillate
Punto de fusión 64.0°C to 67.0°C
Color Beige a amarillo
Punto de ebullición 285.0°C to 287.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 396
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl vanillate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.