Learn More
Clorhidrato de valerimidato de metilo-d9, TRC
Código de producto. 30465163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465163 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33852710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride
CAS 1030939-72-0
Fórmula molecular C6H5D9ClNO
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC
Nombre IUPAC metil 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 160.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1329