Learn More
Valerato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10301351 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10301351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    33.65€ / 25 g
    Ahorro 4.25€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl valerate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
CAS 624-24-8
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 126°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3COOCH3
Índice de refracción 1.3965 to 1.3985
Número MDL MFCD00009478
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 301
Gravedad específica 0.89
Sinónimo methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC pentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 12206
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl valerate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.