Learn More
Valerato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466596 100 g 100 g
11476596 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24828.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-24-8
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009478
Clave InChI HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
PubChem CID 12206
Nombre IUPAC pentanoato de metilo
SMILES CCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl valerate
Punto de fusión -91°C
Punto de ebullición 126°C to 128°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1741905
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl valerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl valerate