Learn More
Urocanato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Urocanate |
| CAS | 52363-40-3 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-5-yl)-, methyl ester, 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, methyl ester (9CI), Imidazole-4(or 5)-acrylic acid, methyl ester (7CI), 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid methyl ester, Methyl 3-(1H-imidazol-4-yl)acrylate, Methyl urocanate, Urocanic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)3-2-6-4-8-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,9)/b3-2+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(1H-imidazol-4-il)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |