Learn More
Undecanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30468498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468498 5 g 5 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2255405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Fórmula molecular C12 H24 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC undecanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 200.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1776
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.