Learn More
Undecanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30467078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467078 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30467078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22554010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Fórmula molecular C12 H24 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC undecanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 200.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1776