Learn More
Undecanoato de metilo-d21, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Undecanoate-D21 |
| CAS | 1219804-96-2 |
| Fórmula molecular | C12 D21 H3 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Methyl Undecanoate-d21, Undecanoic-d21 acid methyl ester, Undecanoic acid methyl ester-d21, Methyl Undecanoate-D21 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosadeuteriundecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.4472 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.3094 g/mol |
| Mostrar más |