Learn More
Undecanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362296 25 g 25 g
11352296 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05939.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El undecanoato de metilo se utiliza como plastificante en polímeros. También se usa como agente de fragancia en sustancias químicas saborizantes y aromatizantes.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a -20 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1731-86-8
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.322
Número MDL MFCD00008957
Clave InChI XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
Nombre IUPAC undecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl undecanoate
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.871
Punto de ebullición 246°C to 248°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 25 g
Beilstein 1762129
Información de solubilidad Soluble in ethanol,and ether. Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl undecanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.