Learn More
Undecanoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421484 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10133204 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426580050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-05-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1731-86-8
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00008957
Clave InChI XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
Nombre IUPAC undecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl undecanoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 246°C to 248°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9CO2CH3
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl undecanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.