Learn More
Tritón de metilo (grado técnico), TRC
Código de producto. 30132738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132738 10 g 10 g
18011950 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26503510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953-17-3
Fórmula molecular C9 H12 Cl O2 P S3
Peso molecular (g/mol) 314.81
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester (6CI,8CI), Carbophenothion methyl, Methyl carbophenothion, Methyl trithion, NSC 231692, S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1492, Trithion-methyl
Nombre IUPAC (4-clorofenil)sulfanilmetilsulfanil-dimetoxisulfalideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)SCSc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbophenothion-methyl
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClO2PS3/c1-11-13(14,12-2)16-7-15-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9426