Learn More
Acetato de metilo (trifenilfosforanilideno), TRC
Código de producto. 30465325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465325 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30465325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3310005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Fórmula molecular C21 H19 O2 P
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
SMILES COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC metil 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Peso molecular (g/mol) 334.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1123