Learn More
Acetato de metilo (trifenilfosforanilideno), 98 %
Código de producto. 10664842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10664842 25 g Frasco de vidrio 25 g
10702791 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11995801 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10664842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334,36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2605-67-6
Fórmula molecular C21H19O2P
Peso molecular (g/mol) 334.36
Número MDL MFCD00008455
Clave InChI NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l{5}-fosfanilideno)acetato de metilo
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Punto de fusión 164.0°C to 169.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCO2CH3
Cantidad 25 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación