Learn More
Yoduro de (metil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30473793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473793 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30473793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33099525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methyl)triphenylphosphonium Iodide
CAS 2065-66-9
Fórmula molecular C19H18IP
Cantidad 25 g
Sinónimo Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC metil(trifenil)fosfanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 404.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.0191