Learn More
Yoduro de (metil)trifenilfosfonio-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-D3 |
| CAS | 1560-56-1 |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H15 P . I |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, iodide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide (7CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, iodide (8CI, 9CI), (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium iodide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide, (Methyl)triphenylphosphonium iodide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 iodide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | [I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | yoduro de trifenil(trideuteriometil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 407.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.0379 |