Learn More
Yoduro de metil)trifenilfosfonio-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-13C |
| CAS | 81826-67-7 |
| Fórmula molecular | C19H18IP |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | ([13C]-Methyl)triphenylphosphonium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1+1; |
| SMILES | [I-].[13CH3][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1^{13}C)metil(trifenil)fosfanio;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 405.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.0224 |