Learn More
Éter metiltrifenilmetílico, TRC
Código de producto. 30482859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482859 5 g 5 g
30479490 100 mg 100 miligramos
30477648 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3309755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-31-6
Fórmula molecular C20 H18 O
Peso molecular (g/mol) 274.36
Sinónimo 1,1',1''-(Methoxymethylidyne)tris-benzene, Ether, methyl trityl (6CI,7CI,8CI), 1,1',1''-(Methoxymethylidyne)tris[benzene], Methoxytriphenylmethane, Methyl triphenylmethyl ether, Methyl trityl ether, NSC 64, Triphenylmethoxymethane, Triphenylmethyl methyl ether, Trityl methyl ether
Nombre IUPAC [metoxi(difenil)metil]benceno
SMILES COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Triphenylmethyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1358