Learn More
(Trimetilsilil)propiolato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El metil(trimetilsilil)propiolato se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 71°C to 75°C (11mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Methyl (trimethylsilyl)propiolate |
| Cantidad | 5 g |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCO2CH3 |
| Número UN | UN3272 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.25 |
| Porcentaje de pureza | 98% |