Learn More
(Trimetilsilil)propiolato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470778 1 g 1 g
11480778 5 g 5 g
11490778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42201-71-8 | C7H12O2Si | 156.256 g/mol
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil(trimetilsilil)propiolato se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42201-71-8
Fórmula molecular C7H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 156.256
Número MDL MFCD04039783
Clave InChI XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
PubChem CID 560731
Nombre IUPAC 3-trimetilsililprop-2-inoato de metilo
SMILES COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 71°C to 75°C (11mmHg)
Nombre del producto químico o material Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡CCO2CH3
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.25
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.44