Learn More
Trifluoropiruvato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11497194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11497194 25 g 25 g
11477194 1 g 1 g
11487194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497194 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21589.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13089-11-7
Fórmula molecular C4H3F3O3
Peso molecular (g/mol) 156.06
Número MDL MFCD00114936
Clave InChI XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl trifluoropyruvate
Densidad 1.52
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.332
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1863490
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.06
Porcentaje de pureza 97%