Learn More
Trifluoropiruvato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487194 5 g 5 g
11477194 1 g 1 g
11497194 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21589.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13089-11-7
Fórmula molecular C4H3F3O3
Peso molecular (g/mol) 156.06
Número MDL MFCD00114936
Clave InChI XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trifluoropyruvate
Densidad 1.52
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.332
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1863490
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl trifluoropyruvate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate