Learn More
Trifluorometanosulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trifluorometanosulfonato de metilo se utiliza como un potente reactivo de metilación en química. Además, se utiliza en la conversión de aminas a triflatos de amonio metílico. Además, se utiliza en la reacción de Suzuki.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes y agentes reductores fuertes. Hidroliza con agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl trifluoromethanesulfonate |
| Densidad | 1.5 |
| Punto de ebullición | 99°C |
| Temperatura de inflamación | 38°C (100°F) |
| Fórmula lineal | CF3SO3CH3 |
| Índice de refracción | 1.326 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2920 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1 |
| Mostrar más |