Learn More
Trifluorometanosulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438328 25 g 25 g
15448328 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61758.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    112.65€ / 25 g
    Ahorro 25.05€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 333-27-7 | C2H3F3O3S | 164.10 g/mol
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de metilo se utiliza como un potente reactivo de metilación en química. Además, se utiliza en la conversión de aminas a triflatos de amonio metílico. Además, se utiliza en la reacción de Suzuki.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes y agentes reductores fuertes. Hidroliza con agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-27-7
Fórmula molecular C2H3F3O3S
Peso molecular (g/mol) 164.10
Número MDL MFCD00000409
Clave InChI OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
Nombre IUPAC metil trifluorometanosulfonato
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.5
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Fórmula lineal CF3SO3CH3
Índice de refracción 1.326
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoromethanesulfonate