Learn More
Metil trifluorometanosulfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle in Tin Can
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11346281 100 g Frasco de vidrio 100 g
10435271 25 g Glass Bottle in Tin Can 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415011000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 333-27-7 | Molecular Formula: C2H3F3O3S | Molecular Weight: 164.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-27-7
Fórmula molecular C2H3F3O3S
Peso molecular (g/mol) 164.10
Número MDL MFCD00000409
Clave InChI OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
Nombre IUPAC metil trifluorometanosulfonato
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trifluoromethanesulfonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 95.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3CH3
Índice de refracción 1.3250 to 1.3270
Cantidad 100 g
Fieser 06,406; 12,329; 13,327; 17,191
Índice Merck 15,6204
Gravedad específica 1.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.