Learn More
Trifluoroacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Trifluoroacetate |
| CAS | 431-47-0 |
| Fórmula molecular | C3H3F3O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl Perfluoroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0085 |