Learn More
Trifluoroacetato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463577 250 g 250 g
11453577 50 g 50 g
11443577 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17338.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Useful reagent for trifluoroacetylation of amines under mild conditions. In the presence of 1,1,3,3-Tetramethyl­guanidine, has also been used for the N-acylation of amino acids. It is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutical and agricultural chemicals. The chemical reactions usually involve nucleophilic substitution of the ester and are useful for the preparation of trifluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo útil para la trifluoroacetilación de aminas en condiciones leves. En presencia de 1,1,3,3-tetrametilguanidina, también se ha utilizado para la N-acilación de aminoácidos. Se utiliza como intermediario en la síntesis de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Las reacciones químicas suelen implicar la sustitución nucleofílica del éster y son útiles para la preparación de compuestos trifluoroacilatados.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-47-0
Fórmula molecular C3H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 128.05
Número MDL MFCD00000417
Clave InChI VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
PubChem CID 9893
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trifluoroacetate
Punto de fusión -78°C
Densidad 1.283
Punto de ebullición 43°C to 44°C
Temperatura de inflamación −18°C (−0.4°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.29
Cantidad 250 g
Número UN UN2924
Beilstein 1756070
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.05
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoroacetate