Learn More
Tricosanoato de metilo, TRC
Código de producto. 17989634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989634 1 g 1 g
17947524 100 mg 100 miligramos
17940065 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3311851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2433-97-8
Fórmula molecular C24 H48 O2
Peso molecular (g/mol) 368.64
Sinónimo Tricosanoic acid methyl ester
Nombre IUPAC metil tricosanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricosanoic acid methyl ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.3654
Porcentaje de pureza >95%