Learn More
Metil tricosanoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666460 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10461810 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428450010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2433-97-8 | C24H48O2 | 368.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2433-97-8
Fórmula molecular C24H48O2
Peso molecular (g/mol) 368.65
Número MDL MFCD00009349
Clave InChI VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricosanoic acid methyl ester, tricosanoic acid, methyl ester, unii-4v3pob2675, tricosanoic acid,methyl ester, tricosanoic acid methyl ester, n, methyl tricosanoate gc, methyl tricosanoate, analytical standard, ffdf5aad-7f50-410b-ae3f-fafbe527e4bc, tricosanoic acid methyl ester 10 microg/ml in cyclohexane, methyl tricosanoate, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 75519
Nombre IUPAC metil tricosanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl tricosanoate
Punto de fusión 53°C
Temperatura de inflamación >113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)21CO2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.64
Porcentaje de pureza 99+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl tricosanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1