Learn More
Trans-cinamato de metilo, TRC
Código de producto. 30469258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
30469258 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30469258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM328175500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-Cinnamate
CAS 1754-62-7
Fórmula molecular C10 H10 O2
Cantidad 500 g
Sinónimo Methyl trans-Cinnamate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, (E)-, Cinnamic acid, methyl ester, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, (E)-3-Phenylacrylic acid methyl ester, (E)-Methyl 3-phenylacrylate, (E)-Methyl cinnamate, Methyl (2E)-3-phenylpropenoate, Methyl (E)-3-phenyl-2-propenoate, Methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate, Methyl (E)-3-phenylpropenoate, Methyl (E)-cinnamate, Methyl trans-3-phenyl-2-propenoate, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, trans-Cinnamic acid methyl ester, trans-Cinnamic acid methyl ester, trans-Methyl 3-phenyl-2-propenoate, trans-Methyl cinnamate, trans-Cinnamic acid-methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681