Learn More
trans-Cinamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050080 100 mg 100 miligramos
30049974 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050080 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0370.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
trans-cinamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-Cinnamate
CAS 1754-62-7
Nombres de analitos o componentes Methyl trans-Cinnamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl trans-Cinnamate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 162.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681 g/mol